Learn More
Brucine sulfate heptahydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025660
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
60583-39-3
C46H68N4O19S
1013.12
MFCD00150159
PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
126969999
(4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one;sulfuric acid;heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
60583-39-3
C46H68N4O19S
1013.12
MFCD00150159
PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
126969999
(4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one;sulfuric acid;heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Brucine sulfate heptahydrate
Colore White
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 13.0% max. (1 g, 105°C, 6 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 10 g
Sensibilità (to nitrate) Passes Test
Indice di Merck 15, 1464
Peso formulazione 1013.13
Chiarezza Passes test
Percent Purity 98+%
Grado ACS Reagent
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Brucine sulfate heptahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.