Descrizione
- Brush holder insert for rinsing tank.
- Dimensions: 23 x 13 cm
Specifica
Specifica
| Colore | Gray |
| Materiale | Acciaio |
| Peso (sistema imperiale) | 0.66 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 0.3 kg |