Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M100
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M100 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
Marca: Brannan™ 10/405/0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03572kg
Descrizione
- BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
- With a range span of 0.100g/mL
- Available for numerous specific gravity ranges
- Adjusted at 20°C
- Includes protective plastic tube
- Available for both low and medium surface tension
- 250mm in length
- Divided every 0.002g/mL
Specifica
Regolazione per una tensione superficiale media | |
Idrometro di densità M100 | |
ISO 387, ISO 649 | |
Plastic protective tube |
Confezione da 1 | |
0.002 g/ml | |
250 mm | |
Idrometro di densità M100 |