Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda modello BS 718
Descrizione
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
- Shot loaded
- Length 190 mm
- Scale subdivision 0.002
- Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Density Hydrometer |
| Accuracy | 0.002 g/mL |
| Incrementi | 0.002 g/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 387, ISO 649 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adjusted for medium surface tension |
| Intervallo di gravità specifica | 1.000 to 1.050 g/mL |