Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda modello BS 718
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12809187
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.700 to 0.750 g/mL
0.750 to 0.800 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
0.850 to 0.900 g/mL
0.900 to 0.950 g/mL
0.950 to 1.000 g/mL
1.000 to 1.050 g/mL
1.050 - 1.100 g/ml
1.100 to 1.150 g/mL
1.150 to 1.200 g/mL
1.200 to 1.250 g/mL
1.250 to 1.300 g/mL
1.350 to 1.400 g/mL
1.400 to 1.450 g/mL
1.450 to 1.500 g/mL
1.500 to 1.550 g/mL
1.550 to 1.600 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di gravità specifica unitSize
12809187 0.850 to 0.900 g/mL Pezzo
12829197 1.450 to 1.500 g/mL Pezzo
12879177 0.700 to 0.750 g/mL Pezzo
12889177 0.750 to 0.800 g/mL Pezzo
12899177 0.800 to 0.850 g/mL Pezzo
12819187 0.900 to 0.950 g/mL Pezzo
31927898 0.900 to 0.950 g/mL pezzi 5
12829187 0.950 to 1.000 g/mL Pezzo
12388647 1.000 to 1.050 g/mL Pezzo
12398647 1.050 - 1.100 g/ml Pezzo
12869187 1.150 to 1.200 g/mL Pezzo
12308657 1.100 to 1.150 g/mL Pezzo
12879187 1.200 to 1.250 g/mL Pezzo
12889187 1.250 to 1.300 g/mL Pezzo
12809197 1.350 to 1.400 g/mL Pezzo
12819197 1.400 to 1.450 g/mL Pezzo
12839197 1.500 to 1.550 g/mL Pezzo
12849197 1.550 to 1.600 g/mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 12809187 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/305/0
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shot loaded density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Density Hydrometer
Accuracy 0.002 g/mL
Incrementi 0.002 g/mL
Certificazione/Conformità ISO 387, ISO 649
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Da utilizzare con (applicazione) Adjusted for low surface tension
Intervallo di gravità specifica 0.850 to 0.900 g/mL