Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M100
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12869197
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.100 - 1.200 g/ml
1.200 - 1.300 g/ml
Da 0.700 a 0.800 g/ml
Da 0.800 a 0.900 g/ml
Da 0.900 a 1.000 g/ml
Include:
Plastic protective tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di gravità specifica Include unitSize
12869197 Da 0.700 a 0.800 g/ml Plastic protective tube Pezzo
12879197 Da 0.800 a 0.900 g/ml Plastic protective tube Pezzo
12889197 Da 0.900 a 1.000 g/ml Plastic protective tube Pezzo
12809207 1.100 - 1.200 g/ml Plastic protective tube Pezzo
12819207 1.200 - 1.300 g/ml Plastic protective tube Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12869197 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/401/0
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M100 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M100 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
  • With a range span of 0.100g/mL
  • Available for numerous specific gravity ranges
  • Adjusted at 20°C
  • Includes protective plastic tube
  • Available for both low and medium surface tension
  • 250mm in length
  • Divided every 0.002g/mL
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro di densità M100
Accuracy 0.002 g/ml
Incrementi 0.002 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 387, ISO 649
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Include Plastic protective tube
Da utilizzare con (applicazione) Predisposto per tensione superficiale bassa
Intervallo di gravità specifica Da 0.700 a 0.800 g/ml