Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M50
Codice prodotto. 12889167
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.20 - 1.25 g/ml
Da 0.95 a 1.00 g/ml
Da 1.00 a 1.05 g/ml
Da 1.05 a 1.10 g/ml
Da 1.10 a 1.15 g/ml
Da 1.15 a 1.20 g/ml
Da 1.25 a 1.30 g/ml
Da 1.30 a 1.35 g/ml
Da 1.35 a 1.40 g/ml
Da 1.40 a 1.45 g/ml
Da utilizzare con (applicazione):
Predisposto per tensione superficiale bassa
Predisposto per tensione superficiale media
Regolazione per una tensione superficiale media
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di gravità specifica Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
12889167 Da 1.25 a 1.30 g/ml Predisposto per tensione superficiale media Pezzo
12859167 Da 1.10 a 1.15 g/ml Predisposto per tensione superficiale media Pezzo
12829167 Da 0.95 a 1.00 g/ml Predisposto per tensione superficiale bassa Pezzo
12839167 Da 1.00 a 1.05 g/ml Predisposto per tensione superficiale media Pezzo
12869167 Da 1.15 a 1.20 g/ml Predisposto per tensione superficiale media Pezzo
12849167 Da 1.05 a 1.10 g/ml Predisposto per tensione superficiale media Pezzo
12879167 1.20 - 1.25 g/ml Regolazione per una tensione superficiale media Pezzo
12899167 Da 1.30 a 1.35 g/ml Predisposto per tensione superficiale media Pezzo
12809177 Da 1.35 a 1.40 g/ml Predisposto per tensione superficiale media Pezzo
12819177 Da 1.40 a 1.45 g/ml Predisposto per tensione superficiale media Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 12889167 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/343/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.45€
    17.41€ / pezzi 1
    Risparmia 5.04€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M50 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
  • Calibrated using the accepted units of grams per milliliter (g/mL)
  • Available for numerous specific gravity ranges
  • Available for both low and medium surface tension
  • Includes protective plastic tube
  • 270mm in length
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro di densità M50
Accuracy 0.001 g/ml
Incrementi 0.001 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 387, ISO 649
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Da utilizzare con (applicazione) Predisposto per tensione superficiale media
Intervallo di gravità specifica Da 1.25 a 1.30 g/ml