Learn More
Xylem BS-AUS Calibration Fluid 5 x 5 mL
Codice prodotto. 30484447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30484447 5 x 5 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30484447 Fornitore Xylem N. del fornitore 90521
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Calibration fluid for calibration of AdBlue or Diesel Exhaust Fluid (DEF) refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Calibration Fluid
Indice di rifrazione 1.3829
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refractometer
Quantità 5 x 5 mL