Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ BS3 (Sulfo-DSS)
Codice prodotto. 10249963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
pezzi 10
pezzi 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10249963 50 mg 50mg
11841245 8 x 2 mg pezzi 8
16091992 10 x 2 mg pezzi 10
10075843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10249963 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21580
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Crosslink amines to amines with BS3; composed of sulfo-NHS-ester groups separated by an 11.4A, water-soluble spacer arm that is useful for cell-surface protein crosslinking.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) is bis(sulfosuccinimidyl)suberate, an amine-to-amine crosslinker that is homobifunctional, water-soluble, non-cleavable and membrane impermeable.
Highlights:
  • Crosslink cell-surface proteins before cell lysis and immunoprecipitation
  • Identify receptor-ligand interactions by chemical crosslinking
  • “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
  • Identify near-neighbor protein interactions
  • Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
  • Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Amine
Cleavable No
Peso molecolare 572.43
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 11.4 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle No
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Sulfo-NHS Ester
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Forma Powder
Quantità 50 mg
Solubilità Water
Formato Standard, Single-use, Premium-grade
Solubile in acqua Yes
Product Type Crosslinker
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PierceBS3,No-Weigh Format
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: BS3