Learn More
R&D Systems™ BSJ-4-116
Codice prodotto. 18746776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18746776 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18746776 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7528/5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective CDK12 PROTAC™ Degrader
BSJ-4-116 is a selective CDK12 PROTAC® Degrader. BSJ-4-116 selectively degrades CDK12 over a panel of other kinases and exhibits no degradation of CDK13 or cyclin K. The compound inhibits growth of T-ALL cells and sensitizes them to PARP inhibitor Olaparib (Cat. No. 7579).
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[7-[(3 R)-3-[[5-Chloro-4-[[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]heptyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]oxy]acetamide
CAS 2519823-34-6
Quantità 5 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Active Degraders
Formula molecolare C40H49ClN8O8S
Purezza 0.98