Learn More
Novus Biologicals™ BSPRY 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18346489 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18346489 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18346489 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00054836T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio BSPRY
Sinonimo B box and SPRY domain-containing protein, B-box and SPRY domain containing, B-box and SPRY-domain containing protein, FLJ20150, zetin 1
Simbolo del gene BSPRY