Learn More
Thermo Scientific™ Reagenti per sililazione TMCS BSTFA + 1%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
Ideal for difficult-to-silylate compounds, the Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10% TMCS Silylation Reagent is derivatizing compounds.
Use Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10% TMCS Silylation Reagent for analytes that are difficult to silylate. Stronger than BSTFA alone, this catalyzed formulation is ideal for derivatizing compounds such as fatty acid amides and slightly hindered hydroxyls for GC analysis.
- Excellent for derivatizing fatty acid amides, slightly hindered hydroxyls and other compounds
- Catalyzed formulation is stronger than BSTFA alone
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con | GC |
| Concentrazione standard | 98 to 100, 0.1 to 1% |
| Conservazione | 2°C to 8°C |
| Quantità | 100 g |
| Componenti standard | BSTFA +1% TMCS |
Safety and Handling
- BSTFA +1% TMCS; 100 g
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate