missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTAF1 Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30505783 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30505783 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30505783 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338188AF700

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

BTAF1 Polyclonal antibody specifically detects BTAF1 in Human,Rat samples. It is validated for ChIP Assay,ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene BTAF1
Applicazioni ChIP Assay, ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 700
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene ATP-dependent helicase BTAF1, BTAF1 RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170kDa (Mot1homolog, S. cerevisiae), B-TFIID transcription factor-associated 170 kDa subunit, EC 3.6.1, EC 3.6.4.-, MOT1MGC138406, TAF(II)170KIAA0940, TAF-172, TAF172BTAF1 RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170 kD (Mot1homolog, S. cerevisiae), TAFII170TATA-binding protein-associated factor 172, TBP-associated factor 172
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1600-1849 of human BTAF1 (NP_003963.1).,, Sequence:, LAVQNSSLHDIQHAPKLSALKQLLLDCGLGNGSTSESGTESVVAQHRILIFCQLKSMLDIVEHDLLKPHLPSVTYLRLDGSIPPGQRHSIVSRFNNDPSIDVLLLTTHVGGLGLNLTGADTVVFVEHDWNPMRDLQAMDRAHRIGQKRVVNVYRLITRGTLEEKIMGLQKFKMNIANTVISQENSSLQSMGTDQLLDLFTLDKDGKAEKADTSTSGKASMKSILENLSDLWDQEQYDSEYSLENFMHSLK
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9044
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.