Learn More
BTB06584, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492947
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16492947
Marca: Medchem Express HY15877
MedChemExpress BTB06584 is a selective and IF1-dependent mitochondrial F1Fo-ATPase inhibitor without compromising ATP synthesis. BTB06584 can delays ischaemic cell death.
BTB06584 is a selective and IF1-dependent mitochondrial F1Fo-ATPase inhibitor without compromising ATP synthesis. BTB06584 can delays ischaemic cell death.
Specifica
Materiale o nome chimico BTB06584
CAS 219793-45-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H12ClNO6S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 47 mg/mL (112.49 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(OC2=C([N+]([O-])=O)C=CC(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)=C2)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 417.82
Peso formulazione 417.82
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.