Learn More
Corning™ BTD Valve Head Complete
Codice prodotto. 16802100 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 to 10 mL
25 to 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
16802100 2.5 to 10 mL Pezzo
16812100 25 to 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16802100 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    107.44€ / pezzi 1
    Risparmia 7.56€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Corning™ valve head complete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione BTD valve head complete
Volume (sistema metrico) 2.5 to 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing Organic or Inorganic Liquids