Learn More
Corning™ BTD Valve Head Complete
Codice prodotto. 16812100 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 to 10 mL
25 to 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
16812100 25 to 100 mL Pezzo
16802100 2.5 to 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16812100 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    142.01€ / pezzi 1
    Risparmia 9.99€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-04-2027
Corning™ valve head complete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione BTD valve head complete
Volume (sistema metrico) 25 to 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing Organic or Inorganic Liquids