missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTG3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30149052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30149052 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30149052 Fornitore Novus Biologicals (Bio-Techne) N. del fornitore NBP299254CL1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

BTG3 Polyclonal antibody specifically detects BTG3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene BTG3
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene Abundant in neuroepithelium area protein, ANATOB55, B-cell translocation gene 3, B-cell translocation gene10, BTG family member 3, BTG family, member 3, MGC8928, protein BTG3, Protein Tob5, tob55, TOB5TOFA
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human BTG3.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10950
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.