Learn More
R&D Systems™ BTS
Codice prodotto. 18084172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18084172 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18084172 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1870/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.15€
    263.55€ / 10mg
    Risparmia 27.60€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of skeletal muscle myosin II ATPase activity
Selective inhibitor of the ATPase activity of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) (IC50 ∽ 5 mM). Reversibly blocks gliding motility and suppresses force and twitch production in fast skeletal muscle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico BTS
CAS 1576-37-0
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H15NO2S
Peso formulazione 261.34
Purezza >99%
Peso molecolare 261.339