Learn More
BTS, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451816
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451816 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16451816 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16690
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
Specifica
Materiale o nome chimico BTS
CAS 1576-37-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H15NO2S
Quantità 500 mg
Sinonimo N-Benzyl-p-toluenesulfonamide N-Tosylbenzylamine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (127.54 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(NCC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Peso formulazione 261.34
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only