Learn More
BTX™ ECM™ 2001+ Electroporation System Complete, for Cuvettes
Codice prodotto. 15898461
Cambia vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacitance (HV Mode) Dimensione della confezione
15898461 85 μF Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15898461 Fornitore BTX™ N. del fornitore 452046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40225.00€
    34579.11€ / pezzi 1
    Risparmia 5645.89€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 17-02-2027
ECM™ 2001+ Electroporation Complete System for Cuvettes is a versatile instrument ideal for cell fusion and mammalian transfection applications.
Features:
  • AC waveform of 0.2 - 2.0 MHz
  • AC sinewave and DC square wave options
  • Square wave mammalian electroporation capabilities
  • Wide range of voltages from 5V to 3000V
  • Pre-set protocols - includes most common cell fusion applications
  • User-defined protocols - unlimited ability to add and modify protocols
  • Advanced programmability - combine up to 19 AC steps pre- and post- DC fusion step
  • Simple to use, large 7-inch touchscreen interface
  • Includes: ECM 2001+ Generator, 630B Safety Stand, Cuvettes 1 mm, 2 mm, 4 mm, pkg. of 30 (10 each) and Cuvette Rack
  • Connector: Output Cable with Positive and Negative 4 mm Banana Jacks
Certifications
CE Marking, ETL Marking (UL, CSA), CB Scheme, EU RoHS, WEEE
Warranty
2 Year
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Electrofusion of All Cell Types; Hybridoma Generation; Nuclear Transfer; Embryo Manipulation; Transfection of Mammalian Cells and Tissues; Transformation of Some Bacteria and Microorganisms
Da utilizzare con (apparecchiatura) Coaxial Chambers, Microslides, Meander Fusion Chamber, Flat Electrode, Cuvette Safety Dome, BTX Specialtyin-Vivo Electrodes
Frequenza 50/60 Hz
Linea di prodotti BTX Electroporation/Electrofusion
Product Type Electrofusion generator and Electroporator
Tensione 5 to 3000 V
Intervallo di tensione (modalità HV) 505 to 3000 V (in 1 V steps)
Intervallo di tensione (modalità LV) 5 to 500 V (in 1 V steps)
Descrizione ECM 2001+ Electroporation System, for Cuvettes
Display Color Touchscreen
Certificazione/Conformità CE Marking, ETL Marking (UL, CSA), CB Scheme, EU RoHS, WEEE
Profondità (sistema imperiale) 13 in.
Profondità (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema metrico) 33 cm
Include ECM 2001+ Generator, 630B Safety Stand, Cuvettes, and Cuvette Rack
Durata della vita 2 year warranty
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) 40°F to 104°F
Intervallo del numero degli impulsi 1 to 19 AC sinewave pulses, 1 to 99 DC square wave pulses/sample
Intervallo della lunghezza dell'impulso AC Sinewave: 1 to 99 s, DC Square wave: 10 ms to 999 ms
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 4°C to 40°C
Umidità relativa 80% max. when operating at 25°C
Wattage 35 W (idle), 350 W (pulsing)
Peso (sistema imperiale) 22 lb.
Peso (sistema metrico) 10.0 kg
Larghezza (sistema imperiale) 11.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 28.6 cm
Requisiti elettrici 100 to 240 VAC
Sterilità Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Tipo di collegamento Output Cable
Charging Time <7 sec.
Interfaccia Touch Screen Display, Footswitch
Pulse Form AC Sine Wave, DC Square Wave
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.