Learn More
BTX™ ECM™ 399 Exponential Decay Wave Electroporator
Codice prodotto. 15427220
Cambia vista
Click to view available options
Pulse Form:
Exponential Decay Wave
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pulse Form Dimensione della confezione
15427220 Exponential Decay Wave 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15427220 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4603.10€
    3792.52€ / 1 sets
    Risparmia 810.58€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Includes
  • ECM 399 Generator
  • PEP™ (Personal Electroporation Pak) Stand (can be ordered separately)
  • Sample package of cuvettes and cuvette rack
ECM™ 399 Exponential Decay Wave Electroporator is a portable, user-friendly system designed to produce the precise field strengths and pulse lengths required for the transformation of bacterial and yeast cells and limited transfection of mammalian cells.
  • This convenient, cost-effective system utilizes the BTX Power Platform Technology design with digital user interface
  • In low voltage mode the ECM 399 can be used for limited transfections of mammalian cells
  • Single-dial control
  • Low and high voltage
  • 16-character LCD readout
  • Feedback of pulse length and peak voltage
  • Transformation of bacteria and yeast
  • Limited transfection of mammalian cells
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Transformation of Bacteria and Yeast, Basic Transfection of Mammalian Cells
Da utilizzare con (apparecchiatura) ECM 399 Electroporation System
Frequenza 50/60 Hz
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electroporators
Tensione 2/500V
Intervallo di tensione (modalità HV) 10 to 2500 VDC
Intervallo di tensione (modalità LV) 2 to 500 VDC
Descrizione ECM 399 Electroporation System, Complete, for Cuvettes
Display LCD
Certificazione/Conformità CE
Profondità (sistema imperiale) 7.7 in.
Profondità (sistema metrico) 196 mm
Camera di elettroporazione PEP
Altezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Include ECM 830 generator, PEP™ with safety stand, sample Pk. of cuvettes and cuvette rack
Lunghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.5 cm
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) 50°F to 104°F
Intervallo della lunghezza dell'impulso 5 msec. in PBS
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 10°C to 40°C
Umidità relativa 60%
Peso (sistema imperiale) 7 lb.
Peso (sistema metrico) 3.17 kg
Larghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 231 mm
Requisiti elettrici 2/500 V 50/60 Hz
Sterilità Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 36 μF
Capacitance (LV Mode) 1050 μF
Tipo di collegamento Output Cable
Charging Time 25 sec.
Interfaccia Digital User
Pulse Form Exponential Decay Wave