Learn More
BTX™ Gemini X2 Electroporation Generator Footswitch
Descrizione
- Allows for hands free operation of Gemini X2 generator
- Desirable when conducting in vivo/in ovo gene delivery or nuclear transfer/cloning when both hands are needed for sample manipulation
- Functions as start button on front of the generator
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Hands free operation of electroporation generators |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gemini X2, ECM 2001+, ECM 830, and ECM 630 Foot Pedal (compatible with touchscreen models) |
| Linea di prodotti | BTX Electroporation |
| Product Type | Electroporation accessory |
| Tensione | 3000 VDC, 250 VAC |
| Descrizione | Gemini X2, ECM 2001+, ECM 830, and ECM 630 Foot Pedal |
| Quantità | 1 Ea. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di collegamento | Electrode Connector Cable |
| Interfaccia | Footswitch |
| Vedi altri risultati |