Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Electrode
Codice prodotto. 15407330
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 mm
3 mm
5 mm
7 mm
7 mm
10 mm
Materiale:
Platino
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Materiale Dimensione della confezione
15407330 7 mm Platino Pezzo
15487320 1 mm Platino Pezzo
15497320 3 mm Platino Pezzo
15417330 5 mm Platino Pezzo
15477260 7 mm Stainless Steel Pezzo
15487260 10 mm Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15407330 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00€
    1893.10€ / pezzi 1
    Risparmia 311.90€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tweezertrode™ Electrode is a reusable, tweezer-style, in vivo electrode suitable for drug or gene delivery in animals.
  • Composti da pinzette standard di 11.5 cm modificate con elettrodi a disco in acciaio inox o platino sulla punta
  • Compatibili con sistemi di elettroporazione BTX Gemini X2 e ECM-2001
  • La distanza tra i dischi degli elettrodi può essere regolata da 1 mm fino a oltre 2 cm
  • Facile pulizia
I kit sono forniti con cavo coassiale BTX524 per il collegamento ai generatori di elettroporazione
Order Info
Tweerzertrode kits (Cat. No. BTX450486) and additional cable (BTX524) also available separately.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Somministrazione di geni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Generatore BTX 830, ECM 2001
Materiale Platino
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Tweezer Style Electrode
Tensione 0/200 V
Descrizione Platinum Tweezertrode, 7 mm Diameter
Diametro (sistema imperiale) 0.27 in.
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Forma dell'elettrodo Circular
Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo 0.47 in.
Lunghezza elettrodo (sistema metrico) 12 mm
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) Da 41° a 104 °F
Intervallo del numero degli impulsi Da 1 sec. a 99 msec.
Intervallo della lunghezza dell'impulso Da 1 μsec. a 200 msec.
Temperatura di esercizio (sistema metrico) Da 5° a 40 °C
Quantità 1 Ea.
Umidità relativa Da 20 a 80%
Dimensioni gap (sistema metrico) Adjustable. <1 mm to >2 cm
Tipo di punta Tweezer Style
Dimensioni pinzette 11.2 cm
Sterilità Non-sterile
Tipo di collegamento Banana Cables
Pulse Form Square Wave
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.