Learn More
BTX™ Microslides for Electrofusion Chambers
Descrizione
- Allow alignment and fusion to be observed under a microscope
- Microslide 450 has two stainless steel tubes mounted on a glass slide and generates a divergent field
- Microslide 453 has two stainless steel bars that can be set apart at 3.2 or 10 mm gaps to provide homogenous fields
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Embryo Manipulation, Nuclear Transfer, Cell Fusion, Hybridoma Production, Plant Protoplast Fusion |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ |
| Materiale | Glass chamber, Stainless Steel electrode |
| Product Type | Electroporation Sample Accessory |
| Display | Touchscreen |
| Forma dell'elettrodo | Round Wire Electrodes |
| Tipo di campo | Divergent |
| Quantità | 10 Pk. |
| Dimensioni gap (sistema imperiale) | 0.019 in. |
| Dimensioni gap (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Vedi altri risultati |