Learn More
BTX™ Microslides for Electrofusion Chambers
Codice prodotto. 15477250
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni gap (sistema imperiale):
0.019 in.
0.039 in.
0.12 in.
0.39 in.
Forma dell'elettrodo:
Rectangular Electrodes
Round Wire Electrodes
Tipo di campo:
Divergent
Homogeneous
Volume (sistema metrico):
20 μL
40 μL
650 μL
2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni gap (sistema imperiale) Forma dell'elettrodo Tipo di campo Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15477250 0.39 in. Rectangular Electrodes Homogeneous 2 mL Pezzo
15447250 0.019 in. Round Wire Electrodes Divergent 20 μL pezzi 10
15467250 0.12 in. Rectangular Electrodes Homogeneous 650 μL Pezzo
15457250 0.039 in. Round Wire Electrodes Divergent 40 μL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15477250 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    326.49€ / pezzi 1
    Risparmia 53.51€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Microslides for Electrofusion Chambers allow alignment and fusion to be observed under a microscope.
  • Allow alignment and fusion to be observed under a microscope
  • Microslide 450 has two stainless steel tubes mounted on a glass slide and generates a divergent field
  • Microslide 453 has two stainless steel bars that can be set apart at 3.2 or 10 mm gaps to provide homogenous fields
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Embryo Manipulation, Nuclear Transfer, Cell Fusion, Hybridoma Production, Plant Protoplast Fusion
Da utilizzare con (apparecchiatura) ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ Generator
Materiale Glass and Stainless Steel
Product Type Electroporation Accessory
Display Color
Forma dell'elettrodo Rectangular Electrodes
Tipo di campo Homogeneous
Quantità 1 Ea.
Dimensioni gap (sistema imperiale) 0.39 in.
Dimensioni gap (sistema metrico) 10 mm
Volume (sistema metrico) 2 mL
Sterilità Non-sterile
Tipo di collegamento Banana Plug to Micrograbber
Interfaccia Digital User
Pulse Form Square Wave