Learn More
BTX™ Safety Stand for Electroporation
Codice prodotto. 15487290
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Banana Cables
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
15487290 Banana Cables Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15487290 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00€
    1358.27€ / pezzi 1
    Risparmia 226.73€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Safety Stand compatible with BTX™ Gemini X2, ECM 399, ECM 630 and ECM 830 Electroporation Systems.
  • For use with disposable Fisher cuvettes
  • Unique design ensures no current unless the lid is closed
  • Up to two cuvettes can be electroporated simultaneously
  • Separate designs for Gemini X2 and Gemini SC
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Disposable Cuvettes, Holds Various Types of Chambers/Two Cuvettes at The Same Time
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gemini X2, ECM 399, ECM 630, ECM 830
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Safety Stand
Descrizione Safety Stand, Adjustable Gap (for use with Cuvettes)
Include 4 mm Banana Cables
Quantità 1 Ea.
Sterilità Non-sterile
Tipo di collegamento Banana Cables
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave