Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Electrodes
Codice prodotto. 15497260
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni gap (sistema metrico):
5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni gap (sistema metrico) Dimensione della confezione
15497260 10 mm pezzi 6
15407270 5 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497260 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    294.92€ / pezzi 6
    Risparmia 49.08€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 16-02-2027
Two-Needle Array™ Electrodes designed for in vivo drug or gene delivery.
  • Sterile, disposable two-needle array
  • Enables simple, inexpensive, safe direct injection of muscle tissue for plasmid DNA delivery
  • Compatible with ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
Two Sizes
  • 5 mm array and handle recommended for small muscle masses such as mouse tibialis
  • 10 mm size suitable for larger muscle masses such as rat gastronomes
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) In-Vivo Drug or Gene Delivery, Muscle Gene Therapy
Da utilizzare con (apparecchiatura) ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legacy ECM 2001 Generator
Materiale Medical grade Stainless Steel
Linea di prodotti BTX Electroporators
Product Type Electroporation accessory
Tensione 500 V
Descrizione 2-Needle Array, 10 mm Gap, Pkg. of 6
Forma dell'elettrodo Straight/Needle
Include Pk. 6 Needle array. Requires handle and connector cables
Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo 0.78 in.
Lunghezza elettrodo (sistema metrico) 20 mm
Intervallo della lunghezza dell'impulso 10 μsec. to 99 msec. in PBS
Quantità 6 Pk.
Dimensioni gap (sistema imperiale) 0.39 in.
Dimensioni gap (sistema metrico) 10 mm
Tipo di punta Needle array
Sterilità Sterile
Tipo di collegamento Banana Plug to Banana Plug
Pulse Form Square Wave
Accessori richiesti Handle, Connector Cables
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.