Learn More
BTZ043, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498437
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498437 5 mg 5mg
16461917 50 mg -
16436236 100 mg 100mg
16415768 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498437 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13579
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), with MICs of of 2.3 nM and 9.2 nM for M. tuberculosis H37Rv and Mycobacterium smegmatis, respectively.
BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), with MICs of of 2.3 nM and 9.2 nM for M. tuberculosis H37Rv and Mycobacterium smegmatis, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico BTZ043
CAS 1161233-85-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H16F3N3O5S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 13.3 mg/mL (30.83 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C(N(CC2)CCC32OC[C@H](C)O3)SC4=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C14
Molecular Weight (g/mol) 431.39
Peso formulazione 431.39
Percent Purity 99.75%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only