Learn More
BUCHI Condensers for BUCHI Rotavapors
Codice prodotto. 10215222 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215
Material (Coating):
Non rivestito in plastica e vetro
P+G
Plastica e vetro
Tipo:
Condensatore: C
Condensatore: S
Diagonal Condenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Material (Coating) Tipo Dimensione della confezione
10215222 Rotavapor R-210/R-215 Non rivestito in plastica e vetro Condensatore: C Pezzo
11977198 Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215 P+G Diagonal Condenser Pezzo
10077051 Rotavapor R-210/R-215 Non rivestito in plastica e vetro Condensatore: S Pezzo
10302282 Rotavapor R-210/R-215 Plastica e vetro Condensatore: S Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10215222 Fornitore BUCHI N. del fornitore 040640
Spedizione stimata: 19-01-2027
Original BUCHI glassware guarantees the highest levels of efficiency and safety thanks to high precision in manufacturing. For more than 80 years, BUCHI has been manufacturing innovative and durable glass parts to ease daily laboratory work.
  • Disponibili con o senza rivestimento in plastica e vetro
  • Disponibili in diverse tipologie di condensatore, incluse quelle verticali e diagonali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Condensatore: C
Da utilizzare con (applicazione) Evaporator Condensation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotavapor R-210/R-215
Material (Coating) Non rivestito in plastica e vetro
Quantità 1 Ea.