Learn More
BUCHI Distillation Spiders for Five-Flask Distillations
Codice prodotto. 10354443 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Rastremazione:
29.2/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Rastremazione Dimensione della confezione
10354443 50 mL 29.2/32 Pezzo
10230262 100 mL 29.2/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10354443 Fornitore BUCHI N. del fornitore 001332
Spedizione stimata: 21-01-2027
Process up to 5 samples in a single parallel evaporation process
  • 5 positions
  • Holds 50 or 100mL cylindrical flasks
  • STJ 29/32 or 24/40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Distilling Spider
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 flask distillation
Rastremazione 29.2/32
Volume (sistema metrico) 50 mL