Learn More
BUCHI Beaker and Drying Flasks for Rotary Evaporators
Codice prodotto. 10446761 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
1500 mL
2000 ml
Tipo:
Beaker Drying Flask
Beaker Flask
Fiasca per essiccazione polveri
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo unitSize
10446761 500 ml Fiasca per essiccazione polveri Pezzo
12034592 2000 ml Fiasca per essiccazione polveri Pezzo
10729782 1000 ml Fiasca per essiccazione polveri Pezzo
10091442 1500 mL Beaker Flask Pezzo
12024782 1500 mL Beaker Drying Flask Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10446761 Fornitore BUCHI N. del fornitore 000452
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Special shaped flasks for large samples and powder drying
  • Da utilizzare con Rotavapor™ R 3 e R-210/R-215
  • Disponibili in più formati con differenti giunti standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Fiasca per essiccazione polveri
Da utilizzare con (apparecchiatura) Evaporatore rotante
Material (Coating) Plastica e vetro
Lato giunto rastremato standard 29.2/32
Rastremazione 29.2/32
Temperatura (sistema metrico) operativa 60 °C
Volume (sistema metrico) 500 ml