Learn More
BUCHI Beaker and Drying Flasks for Rotary Evaporators
Codice prodotto. 12034592 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
1500 mL
2000 ml
Tipo:
Beaker Drying Flask
Beaker Flask
Fiasca per essiccazione polveri
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo Dimensione della confezione
12034592 2000 ml Fiasca per essiccazione polveri Pezzo
10446761 500 ml Fiasca per essiccazione polveri Pezzo
10729782 1000 ml Fiasca per essiccazione polveri Pezzo
10091442 1500 mL Beaker Flask Pezzo
12024782 1500 mL Beaker Drying Flask Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 12034592 Supplier BUCHI Supplier No. 000454
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
View all promotions
Spedizione stimata: 18-12-2026
Special shaped flasks for large samples and powder drying
  • Da utilizzare con Rotavapor™ R 3 e R-210/R-215
  • Disponibili in più formati con differenti giunti standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità CE
Materiale Vetro standard
Tipo Fiasca per essiccazione polveri
Da utilizzare con (apparecchiatura) Evaporatore rotante
Material (Coating) Plastica e vetro
Lato giunto rastremato standard 29.2/32
Rastremazione 29.2/32
Temperatura (sistema metrico) operativa 60 °C
Volume (sistema metrico) 2000 ml