Learn More
BUCHI Palloni di evaporazione per evaporatori rotanti
Codice prodotto. p-3649055 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
2000 ml
3000 ml
3000 ml
5000 mL
Material (Coating):
Plastica e vetro
Senza rivestimento
Uncoated
Rastremazione:
29.2/32
29.2/42
Dimensione della confezione:
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Material (Coating) Rastremazione unitSize
12831494 100 ml Senza rivestimento 29.2/32 Pezzo
10406021 250 ml Senza rivestimento 29.2/32 Pezzo
10280592 500 ml Senza rivestimento 29.2/32 Pezzo
12861494 1000 ml Senza rivestimento 29.2/32 Pezzo
10466201 2000 ml Senza rivestimento 29.2/32 Pezzo
10551172 3000 ml Senza rivestimento 29.2/32 Pezzo
12704963 500 mL Uncoated 29.2/42 Pezzo
12784963 1000 ml Uncoated 29.2/42 Pezzo
12734973 2000 ml Uncoated 29.2/42 Pezzo
12744973 3000 ml Uncoated 29.2/42 Pezzo
10648662 1000 ml Plastica e vetro 29.2/32 Pezzo
10496941 500 ml Plastica e vetro 29.2/32 Pezzo
10128741 2000 ml Plastica e vetro 29.2/32 Pezzo
12755113 3000 ml Plastica e vetro 29.2/32 Pezzo
10352182 250 ml Plastica e vetro 29.2/32 Pezzo
12778833 100 ml Plastica e vetro 29.2/32 Pezzo
12788833 50 ml Plastica e vetro 29.2/32 Pezzo
10178831 50 ml Senza rivestimento 29.2/32 Pezzo
12024592 5000 mL - 29.2/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 12831494 Fornitore BUCHI N. del fornitore 000432
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these evaporating flasks with any rotary evaporator. BUCHI Evaporating Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for the distillation of solvents.
  • Disponibili in volumi da 50 ml a 3000 ml
  • Disponibili senza rivestimento o con rivestimento P+G
  • I n. di cat. 05-402-746 e 05-404-229 sono compatibili con R-210/R-215
  • Tutti gli altri modelli sono compatibili con R II
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Vetro standard
Tipo Fiasca di evaporazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Evaporatore rotante
Material (Coating) Senza rivestimento
Forma A pera
Centro numero giunti rastremati standard 29.2/32
Rastremazione 29.2/32
Temperatura (sistema metrico) operativa 60 °C
Volume (sistema metrico) 100 ml