Learn More
BUCHI Set of Bent Hose Barbs with GL14 threads for condensers
Contains hose barbs, cap nuts, seals.
Marca:  BUCHI 037287
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Codice prodotto. 10108311
  • 86.05€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Rotavapor™
  • Hose barbs, set 4pcs, bent GL14, silicone seal
Specifica
Specifica
R-300
Hose Barb
Silicone
Connection: GL14