Learn More
BUCHI Calibration and Verification Standards for BUCHI Melting Point Instruments
Codice prodotto. 12053303 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Kit di verifica
Set di calibrazione
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Strumento per punto di fusione Buchi
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12053303 Set di calibrazione Strumento per punto di fusione Buchi Pezzo
12063303 Kit di verifica Strumento per punto di fusione Buchi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12053303 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11055018
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Utilize the embedded firmware and software on your Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
Per l'uso con apparato per punto di fusione modello M-560/M-565.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Set di calibrazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strumento per punto di fusione Buchi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calibration Set M-560/565
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .