Learn More
BUCHI Palloni di raccolta per evaporatori rotanti
Codice prodotto. 10489492 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Material (Coating):
Plastica e vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Material (Coating) Dimensione della confezione
10489492 1000 ml Plastica e vetro Pezzo
10416011 500 ml Plastica e vetro Pezzo
12792455 2000 ml Plastica e vetro Pezzo
10027151 3000 ml Plastica e vetro Pezzo
10601891 500 ml Plastica e vetro Pezzo
12786174 3000 ml Plastica e vetro Pezzo
12766174 1000 ml Plastica e vetro Pezzo
10392272 2000 ml Plastica e vetro Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10489492 Fornitore BUCHI N. del fornitore 020728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    193.00€ / pezzi 1
    Risparmia 19.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 13-11-2026
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. BUCHI Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. Buchi™ Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
  • Dispone di un giunto sferico in vetro KS–35
  • Intervallo delle dimensioni da 50 ml a 3000 ml
  • Disponibile in vetro o con rivestimento in plastica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Pallone di raccolta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Evaporatore rotante
Include Giunto sferico KS-35
Material (Coating) Plastica e vetro
Forma Rotondo
Volume (sistema metrico) 1000 ml