Descrizione
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. Buchi™ Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
- Dispone di un giunto sferico in vetro KS–35
- Intervallo delle dimensioni da 50 ml a 3000 ml
- Disponibile in vetro o con rivestimento in plastica
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Fiasca di raccolta |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Evaporatore rotante |
| Include | Giunto sferico KS-35 |
| Material (Coating) | Plastica e vetro |
| Forma | Rotondo |
| Volume (sistema metrico) | 1000 ml |