Learn More
BUCHI Reitmeyer Adapters for Rotavapor
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Tipo di collegamento:
STJ 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Reitmeyer style
- Made from glass
- SJ29/32
- Length: 135 mm
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | STJ 29/32 |
| Descrizione | Reitmeyer adapter |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Rotary Evaporator Adapter |
| Da utilizzare con (applicazione) | Prevents contents from the evaporation flask being drawn into the condenser in the event of bumping |