Learn More
Hettich Lab Technology™ Bucket
Codice prodotto. 12023904
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 x 25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
12023904 2 x 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12023904 Fornitore Hettich Lab Technology™ N. del fornitore 1745
Bucket comes in a variety of designs to accommodate customized centrifuge loads.
  • Available in a variety of configurations
  • Configurations capable of accommodating a host of customized centrifuge workloads
Specifica
Capacità 2 x 25 mL
Dimensione foro (sistema metrico) 26.0 OD x 78 mm L
Tipo di contenitore Bucket
No. of Places 2
Dimensioni provetta 25 mL