Learn More
Buerkle™ Secchi multiuso
Codice prodotto. 11981461 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,5 L
17 L
Colore:
Bianco
Nero
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore unitSize
11981461 10,5 L Nero Pezzo
11961461 10,5 L Bianco Pezzo
11971461 17 L Nero Pezzo
11991461 17 L Bianco Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11981461 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 23070010
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secchi per conservazione, trasporto, decantazione e miscelazione. I secchi multiuso Buerkle™ dispongono di un ampio beccuccio per uno svuotamento sicuro e un manico robusto.
  • HDPE, white or black
  • With litre scale, graduation 1000 ml
  • With spout
  • Bucket HDPE black, not suitable for food
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 10,5 L
Graduazioni Sì
Materiale HDPE
Colore Nero
Diametro (sistema metrico) esterno 286 mm
Materiale maniglia Plastica
Altezza (sistema metrico) 289 mm
Include Maniglia
Quantità Conf. da 10