Learn More
Eppendorf™ Bucket for Rotor A-4-38
Codice prodotto. 17677635 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotor A-4-38
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17677635 Rotor A-4-38 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17677635 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5702764000
In stock
Bucket designed to hold 16 x 125 mm round bottom tubes.
  • For round bottom tubes
  • Hold 16 x 125 mm tubes
  • For rotor A-4-38
  • Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor A-4-38
Product Type Adapters, Buckets and Accessories
Quantità 4/Pk.