Learn More
Micronova™ BucketBinders™ Bucket Connectors
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16235152 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
16235152 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16235152 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BB01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    266.87€ / pezzi 1
    Risparmia 13.13€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
Bucket connecting hardware for BucketBinder™ Multi Bucket System
The BucketBinder™ kit includes 2 or 3 polypropylene buckets with casters and one or two sets of BucketBinders (bucket connectors). The system offers easier cleaning and storage - in both small and large controlled environments and the sterile core.
Specifica
Product Type Bucket Connector, Hardware
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom Surface Cleaning and Disinfecting
Da utilizzare con (apparecchiatura) B-7AC Rectangular Bucket
Altezza (sistema metrico) 25 cm
Include Bucket Connector
Quantità 1 Pair