Learn More
Micronova™ Irradiated BucketLiners™
Codice prodotto. 13152360 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
79 x 48 cm (31 x 19 in.)
89 x 53 cm (35 x 21 in.)
89 x 53 cm; non-gusseted
Tipo di imballaggio:
Bulk Pack, 6 Ea./Double Bag
Individually Double bagged
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 in.) Individually Double bagged pezzi 50
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 in.) Individually Double bagged pezzi 24
32236921 89 x 53 cm; non-gusseted Individually Double bagged pezzi 24
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 in.) Bulk Pack, 6 Ea./Double Bag pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13152360 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BKL11818IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    284.50€ / pezzi 50
    Risparmia 12.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Creates an impermeable barrier to strong solutions and raw materials when used to line cleanroom buckets and storage containers.
  • The unique LDPE/ Nylon laminate is a superb barrier material for lining totes to transport raw materials or to line buckets containing disinfectants or other cleaning solutions
  • Flat packed
  • Hold up to autoclave with liquid contents
  • Specifica
    Product Type Bucket Liner
    Capacità (sistema metrico) 4 L
    Materiale LDPE
    Autoclavabile Not Autoclavable
    Capacità (sistema imperiale) 1 gal.
    Colore Clear
    Descrizione Laminate: 75% LDPE 25% Nylon
    Dimensions 45 x 45 cm (18 x 18 in.)
    Da utilizzare con (applicazione) Product Transport or Liquid Containment
    Da utilizzare con (apparecchiatura) For B-1 series Bucket (44 quarts)
    Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
    Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
    Tipo di imballaggio Individually Double bagged
    Sterilità Sterile
    Metodo di sterilizzazione Gamma-Irradiation
    Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
    Larghezza (sistema metrico) 45 cm