Learn More
Micronova™ Irradiated BucketLiners™
Codice prodotto. 32236963 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
79 x 48 cm (31 x 19 in.)
89 x 53 cm (35 x 21 in.)
89 x 53 cm; non-gusseted
Tipo di imballaggio:
Bulk Pack, 6 Ea./Double Bag
Individually Double bagged
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 in.) Bulk Pack, 6 Ea./Double Bag pezzi 24
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 in.) Individually Double bagged pezzi 50
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 in.) Individually Double bagged pezzi 24
32236921 89 x 53 cm; non-gusseted Individually Double bagged pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 32236963 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BKL993521IRB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    201.46€ / pezzi 24
    Risparmia 43.54€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Creates an impermeable barrier to strong solutions and raw materials when used to line cleanroom buckets and storage containers.
  • The unique LDPE/ Nylon laminate is a superb barrier material for lining totes to transport raw materials or to line buckets containing disinfectants or other cleaning solutions
  • Flat packed
  • Hold up to autoclave with liquid contents
  • Specifica
    Product Type Cleanroom Sterile Bag
    Capacità (sistema metrico) 30 L
    Materiale LDPE, Nylon
    Autoclavabile Not Autoclavable
    Capacità (sistema imperiale) 8 gal.
    Colore Clear
    Dimensions 89 x 53 cm (35 x 21 in.)
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) Product Transport or Liquid Containment
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Use with B-7 Bucket or simliar sized tote
    Lunghezza (sistema imperiale) 35 in.
    Lunghezza (sistema metrico) 89 cm
    Tipo di imballaggio Bulk Pack, 6 Ea./Double Bag
    Sterilità Sterile
    Metodo di sterilizzazione Gamma-Irradiation
    Spessore (sistema metrico) 0.080 mm
    Larghezza (sistema imperiale) 21 in.
    Larghezza (sistema metrico) 53 cm