Learn More
R&D Systems™ Budesonide
Codice prodotto. 18762534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18762534 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18762534 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2671/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Synthetic glucocorticoid; anti-inflammatory and chemopreventive
Synthetic anti-inflammatory glucocorticoid that displays chemopreventive activity. Prevents formation of lung adenomas and adenocarcinomas in mice following inhalation or oral administration. Reverses DNA hypomethylation and modulates expression of cancer related genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Budesonide
CAS 51333-22-3
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C25H34O6
Peso formulazione 430.53
Purezza >98%
Peso molecolare 430.54