Learn More
Budesonide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481086
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481086 200 mg 200mg
16446236 100 mg 100mg
16441676 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16481086 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13580
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Budesonide, an inhaled glucocortical steroid, is an orally active glucocorticoid receptor agonist. Budesonide decreases the size of lung tumors, reverses DNA hypomethylation and modulates mRNA expression of genes. Budesonide is an anti-inflammatory agent used for asthma.
Budesonide, an inhaled glucocortical steroid, is an orally active glucocorticoid receptor agonist. Budesonide decreases the size of lung tumors, reverses DNA hypomethylation and modulates mRNA expression of genes. Budesonide is an anti-inflammatory agent used for asthma.
Specifica
Materiale o nome chimico Budesonide
CAS 51333-22-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H34O6
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 215 mg/mL (499.38 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C=C[C@@]12C)C=C1CC[C@@]([C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]34C)([H])[C@]3([H])C[C@]5([H])[C@@]4(C(CO)=O)OC(CCC)O5
Molecular Weight (g/mol) 430.53
Peso formulazione 430.53
Percent Purity 98.33%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only