Learn More
Budesonide, TRC
Codice prodotto. 17974445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17974445 1 g 1g
17961905 100 mg 100mg
17921585 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17974445 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6894901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51333-22-3
Formula molecolare C25 H34 O6
Molecular Weight (g/mol) 430.53
Sinonimo (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 16α,17α-(Butylidenedioxy)-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Barazone, Bidien, Budecort Aqua, Budenofalk, Budes, Budesomide, Budeson, Budesonide, Budesonide MMX, Cortivent, Entocort, Micronyl, Nebuampul, Novopulmon, Preferid, Pulmicort, Respules, Rhinocort, Rhinocort Aqua, Rhinocort respules, S 1320, Spirocort, Turbuhaler, Uceris, Uceris MMX
IUPAC Name 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Budesonide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Peso formulazione 430.2355
Percent Purity >95%