Learn More
Brand™ Camere di conta Buerker-Tuerk
Codice prodotto. 10333411 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Double-ruling, w/ Spring Clips
Double-ruling, w/o Spring Clips
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
10333411 Double-ruling, w/o Spring Clips Pezzo
10297390 Double-ruling, w/ Spring Clips Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10333411 Fornitore Brand™ N. del fornitore 719505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.55€
    47.71€ / pezzi 1
    Risparmia 16.84€
    26% Sconto
In stock
Per combinare i sistemi Bürker e Thoma. Le camere di conta BRAND™ Bürker Türk mostrano 9 quadrati grandi da 1 mm2 ciascuno con reticolo doppio. I quadrati grandi sono suddivisi in 16 quadrati di gruppo con lati da 0.2 mm. Nel quadrato grande al centro, ciascun quadrato di gruppo è suddiviso in 16 quadrati più piccoli con lati da 0.05 mm (= 0.0025 mm2).
  • Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.
  • Combination of the Burker and Thoma systems.The ruling shows 9 large squares of 1 mm2 each.
  • The large squares are subdivided into 16 group squares with 0.2 mm sides. in the central large square, each group square is subdivided into 16 mini squares with 0.05 mm sides ( 0.0025 mm2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Counting Device
Descrizione Double-ruling, w/o Spring Clips
Quantità 1Each
Profondità (sistema metrico) 0.1mm