Learn More
Buerkle™ Laboplast™ Funnel Holder with Reducing Insert for Buerkle™ Funnel Stands
Codice prodotto. 15624144 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Funnel (40 to 180 mm dia.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15624144 Funnel (40 to 180 mm dia.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15624144 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 96220001
In stock
Accommodates funnels between 40 and 180 mm in diameter
  • Magnetized
  • Clamp screws not required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White, Red
Capacità Funnel (40 to 180 mm dia.)
Materiale Polypropylene
Posizioni 1
Sterilità Non-sterile
Montaggio Magnet
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 173 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.81 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.06 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.79 in.
Include Reducing Insert
Product Type Funnel Holder
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Larghezza (sistema metrico) 103 mm