Learn More
Buffer Colour Coded Solution pH10.00 (Borate) Blue, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10284240 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10284240 1 L 1L
10774074 500 mL 500mL
10723991 2.5 L 2.50L
10102100 5 L 5L
10459750 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10284240 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/2885/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    46.50€ / 1L
    Risparmia 7.50€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Buffer Colour Coded Solution pH10.00 (Borate) Blue, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical, Quantity: 1L, Packaging: HDPE plastic bottle, pH: 10, MDL Number: 163147, Physical Form: Liquid
  • Standard and color-coded buffer solutions
  • ±
  • °
  • All buffers are traceable to NIST and BS 1647 standard
  • Packed in HDPE containers to help protect the products integrity an ensure safe handling (refers to 1L, 2.5L, and 5L quantities)
  • Standard buffers are available over the range pH2 to pH10
  • Color-coded buffer solutions are available over the range pH4, pH7, and pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Colore Blue
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Tipo di soluzione Buffer
Formulazione Potassium Chloride, Water, Trisodium Orthoborate, Thymol Blue, Boric Acid (H3BO3)
Numero MDL MFCD00011337
Imballaggio HDPE plastic bottle
Informazioni di solubilità Miscible
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 10 (borate) Traceable to NIST
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.